Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
P2520-1G
P2520-5G
TCIAP2520-1GEA
148
EUR
TCIAP2520-1G
TCIAP2520-5G
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Fórmula:
C₄F₉KO₆S₃ Peso Molecular: 450.30 g/mol |
Número MDL :
MFCD18072174 Número CAS: 114395-69-6 UN: 3261 ADR: 8 II |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |