Print…
Piperazine dihydriodide ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2492-1G P2492-5G
TCIAP2492-1GEA 56 EUR
TCIAP2492-1G TCIAP2492-5G
Piperazine dihydriodide ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Piperazine dihydriodide
Fórmula: C₄H₁₀N₂·₂HI
Ponto de Fusão: 250°C
Número CAS: 58464-47-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f97868beac6b50f462fe8a3210e66667c31d25c0&vid=f97868beac6b50f462fe8a3210e66667c31d25c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %