Piperazine dihydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dihydrochloride salt of diethylenediamine, Piperazinium chloride, Piperazinium dichloride
P2491-1G
P2491-5G
TCIAP2491-1GEA
47
EUR
TCIAP2491-1G
TCIAP2491-5G
Piperazine dihydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Piperazine dihydrochloride
Fórmula:
C₄H₁₀N₂·2HCl Peso Molecular: 159.05 g/mol Ponto de Fusão: 320°C |
Número MDL :
MFCD00012754 Número CAS: 142-64-3 EINECS: 205-551-2 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...