Print…
Piperazine dihydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Piperazinium Dibromide, Piperazinium bromide
P2490-1G P2490-5G
TCIAP2490-1GEA 30 EUR
TCIAP2490-1G TCIAP2490-5G
Piperazine dihydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Piperazine dihydrobromide
Fórmula: C₄H₁₀N₂·₂HBr
Ponto de Fusão: 360°C
Número CAS: 59813-05-7
EINECS: 261-937-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97cfcddc4124c6ec90a8c1ddaac15c58ba9abc26&vid=97cfcddc4124c6ec90a8c1ddaac15c58ba9abc26&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %