Print…
Disulfito de di-potássio ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
P2480-25G P2480-500G
TCIAP2480-25GEA 16 EUR
TCIAP2480-25G TCIAP2480-500G
Disulfito de di-potássio ≥97.0% (por análise titulométrica)
Disulfito de di-potássio
Fórmula: K₂O₅S₂
Peso Molecular: 222.33 g/mol
Ponto de Fusão: 190°C
Número MDL : MFCD00167605
Número CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 14,07645
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb1876a2b8a3d9acca71314972f9dda08cafbcf&vid=ebb1876a2b8a3d9acca71314972f9dda08cafbcf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity min. 97.0 %