Print…
PD-0173074 ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: PD 173074, 1-(tert-Butyl)-3-[7-[[4-(diethylamino)butyl]amino]-3-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]urea, PD173074, 1-(tert-Butyl)-3-(2-((4-(diethylamino)butyl)amino)-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea
P2474-10MG P2474-50MG
TCIAP2474-10MGEA 50 EUR
TCIAP2474-10MG TCIAP2474-50MG
PD-0173074 ≥95.0% (por HPLC)
PD-0173074
Fórmula: C₂₈H₄₁N₇O₃
Ponto de Fusão: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08705327
Número CAS: 219580-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3972f3de789629f579b32b13bc4282a8be07f7f&vid=d3972f3de789629f579b32b13bc4282a8be07f7f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 18.00 to 19.50 %