Print…
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
P2473-1G P2473-5G
TCIAP2473-1GEA 71 EUR
TCIAP2473-1G TCIAP2473-5G
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈N₂O
Número MDL : MFCD02179568
Número CAS: 54605-72-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C