Print…
2-Phenoxyethyl methacrylate ≥85.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethylene Glycol Monophenyl ether methacrylate, Methacrylic acid 2-Phenoxyethyl ester
Estabilização: Stabilised with HQ + MEHQ
P2468-100G P2468-500G
TCIAP2468-100GEA 74 EUR
TCIAP2468-100G TCIAP2468-500G
2-Phenoxyethyl methacrylate ≥85.0% (por GC) estabilizada
2-Phenoxyethyl methacrylate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 260°C
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00053685
Número CAS: 10595-06-9
EINECS: 234-201-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a77c1f0632555fb82de6477553bf61093dfc89&vid=c3a77c1f0632555fb82de6477553bf61093dfc89&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %