Print…
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P2465-1G P2465-5G
TCIAP2465-1GEA 107 EUR
TCIAP2465-1G TCIAP2465-5G
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride ≥98.0% (por GC)
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride
Fórmula: C₄H₃FN₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09265503
Número CAS: 35762-87-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C