Print…
1-(4-Cyanophenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2449-1G P2449-5G
TCIAP2449-1GEA 79 EUR
TCIAP2449-1G TCIAP2449-5G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃
Número MDL : MFCD01320890
Número CAS: 68104-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=524c4c8f7c941d10913dbd98e9ee916a4db77a7d&vid=524c4c8f7c941d10913dbd98e9ee916a4db77a7d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C