Print…
1-Propoxy-4-[[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-[(4-Propoxyphenyl)ethynyl]-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
P2440-1G P2440-5G
TCIAP2440-1GEA 56 EUR
TCIAP2440-1G TCIAP2440-5G
1-Propoxy-4-[[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
1-Propoxy-4-[[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene
Fórmula: C₂₆H₃₂O
Número MDL : MFCD11053434
Número CAS: 116903-49-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 96 to 233 deg-C