Print…
trans-4-n-Propylcyclohexyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-4-Propylcyclohexyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate, trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid trans-4-Propylcyclohexyl ester
P2436-1G P2436-5G
TCIAP2436-1GEA 49 EUR
TCIAP2436-1G TCIAP2436-5G
trans-4-n-Propylcyclohexyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
trans-4-n-Propylcyclohexyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Fórmula: C₂₅H₄₄O₂
Número MDL : MFCD20527218
Número CAS: 83242-83-5
EINECS: 280-293-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 151.0 to 190.0 deg-C