trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
((trans,trans)-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-yl)methanol, trans,trans-4'-Amyl-4-bicyclohexylmethanol
P2433-1G
P2433-5G
TCIAP2433-1GEA
28
EUR
TCIAP2433-1G
TCIAP2433-5G
trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol
Fórmula:
C₁₈H₃₄O Peso Molecular: 266.47 g/mol |
Número MDL :
MFCD16036281 Número CAS: 82598-08-1 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |