Print…
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)pyrrolidine
P2428-1G P2428-5G
TCIAP2428-1GEA 49 EUR
TCIAP2428-1G TCIAP2428-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂
Peso Molecular: 172.23 g/mol
Número MDL : MFCD07368512
Número CAS: 10282-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7574a907fe053e64e4a05c200fa9cf6fa4521e7b&vid=7574a907fe053e64e4a05c200fa9cf6fa4521e7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C