Print…
Propyl vinyl ether ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com hidróxido de potássio
P2424-250ML P2424-25ML
TCIAP2424-250MLEA 75 EUR
TCIAP2424-250ML TCIAP2424-25ML
Propyl vinyl ether ≥97.0% (por GC) estabilizada
Propyl vinyl ether
Fórmula: C₅H₁₀O
Peso Molecular: 86.134 g/mol
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Inflamação: –26°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00080707
Número CAS: 764-47-6
EINECS: 212-123-9
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %