Print…
5alpha-Pregnane-3,20-dione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,20-Allopregnanedione, 5alpha-Dihydroprogesterone
P2423-1G P2423-5G
TCIAP2423-1GEA 63 EUR
TCIAP2423-1G TCIAP2423-5G
5alpha-Pregnane-3,20-dione ≥98.0% (por GC)
5alpha-Pregnane-3,20-dione
Fórmula: C₂₁H₃₂O₂
Peso Molecular: 316.49 g/mol
Número MDL : MFCD00067132
Número CAS: 566-65-4
EINECS: 209-297-3
Merck Index: 14,00272
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 113 to 123 deg (C=1, CHCL3)