Print…
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: PCA
P2416-5G P2416-25G
TCIAP2416-5GEA 36 EUR
TCIAP2416-5G TCIAP2416-25G
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC)
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 248°C
Número MDL : MFCD00006296
Número CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=057c3af8f8d6a7745c6794a7e713055a3abf7860&vid=203ad19738a0eca88d7e3d23bcca489043a6f205&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %