Print…
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
P2413-1G P2413-5G
TCIAP2413-1GEA 99 EUR
TCIAP2413-1G TCIAP2413-5G
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₄H₉F₆IO₃S
Número MDL : MFCD21608481
Número CAS: 905718-46-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C