Print…
trans,trans-4'-Propyl-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans,trans-4'-Propyl-4-(4-methylphenyl)bicyclohexyl, 1-Methyl-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]benzene
P2404-1G P2404-5G
TCIAP2404-1GEA 21 EUR
TCIAP2404-1G TCIAP2404-5G
trans,trans-4'-Propyl-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4'-Propyl-4-(p-tolyl)bicyclohexyl
Fórmula: C₂₂H₃₄
Número MDL : MFCD13182311
Número CAS: 84656-75-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d70cc82029a9db2ef8d729e0544d3cf5a877858&vid=7d70cc82029a9db2ef8d729e0544d3cf5a877858&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 107 to 182 deg-C