Print…
2-(Piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(4-Piperidinyl)benzimidazole
P2382-1G P2382-5G
TCIAP2382-1GEA 68 EUR
TCIAP2382-1G TCIAP2382-5G
2-(Piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (por GC)
2-(Piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃
Peso Molecular: 201.2676 g/mol
Número MDL : MFCD01475843
Número CAS: 38385-95-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50731cfde4f3b46181c5f34e8040f8f1a0113445&vid=50731cfde4f3b46181c5f34e8040f8f1a0113445&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %