Print…
9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-Phenylcarbazole-3-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9-phenylcarbazol-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl-3-boronic acid pinacol ester, 9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
P2376-1G P2376-5G
TCIAP2376-1GEA 39 EUR
TCIAP2376-1G TCIAP2376-5G
9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Fórmula: C₂₄H₂₄BNO₂
Número MDL : MFCD16621140
Número CAS: 1126522-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbc0c4a7065bd11cdbe7cc0c12577450c1ea8260&vid=bbc0c4a7065bd11cdbe7cc0c12577450c1ea8260&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C