Print…
1H,1H-Pentafluoropropyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1H,1H-Pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ester, Methacrylic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl ester, 1H,1H-Perfluoropropyl methacrylate
Estabilização: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
P2353-5G P2353-25G
TCIAP2353-5GEA 54 EUR
TCIAP2353-5G TCIAP2353-25G
1H,1H-Pentafluoropropyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
1H,1H-Pentafluoropropyl methacrylate
Fórmula: C₇H₇F₅O₂
Ponto de ebulição: 46°C
Ponto de Inflamação: 29°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039256
Número CAS: 45115-53-5
EINECS: 256-191-8
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c37a96469e726f20f53016e489af2d04f90a279d&vid=c37a96469e726f20f53016e489af2d04f90a279d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %