Print…
Pizotifen ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2344-50MG P2344-200MG
TCIAP2344-50MGEA 39 EUR
TCIAP2344-50MG TCIAP2344-200MG
Pizotifen ≥98.0% (por HPLC)
Pizotifen
Fórmula: C₁₉H₂₁NS
Número MDL : MFCD00864192
Número CAS: 15574-96-6
EINECS: 239-632-9
Merck Index: 14,07515
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4121ca3be4611a3ca57b832ec243e42505c49d3b&vid=4121ca3be4611a3ca57b832ec243e42505c49d3b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%