Print…
1-Cyanopiperidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P2343-1G P2343-5G
TCIAP2343-1GEA 45 EUR
TCIAP2343-1G TCIAP2343-5G
1-Cyanopiperidine ≥98.0% (por GC)
1-Cyanopiperidine
Fórmula: C₆H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Inflamação: 97°C
Número MDL : MFCD00006477
Número CAS: 1530-87-6
EINECS: 216-233-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=902dbcfe3d7ed22937608d04ed06345f34bd7b67&vid=012bea0059ab2e611756bd2555db9e18d08be9b5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %