Print…
N-(Propargyloxy)phthalimide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2342-1G P2342-5G
TCIAP2342-1GEA 38 EUR
TCIAP2342-1G TCIAP2342-5G
N-(Propargyloxy)phthalimide ≥98.0% (por GC)
N-(Propargyloxy)phthalimide
Fórmula: C₁₁H₇NO₃
Número MDL : MFCD00005890
Número CAS: 4616-63-1
EINECS: 225-024-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6879a7caeb1a385347419294915c275730ecad1&vid=c6879a7caeb1a385347419294915c275730ecad1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C