Print…
Propargyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2336-1G P2336-5G
TCIAP2336-1GEA 119 EUR
TCIAP2336-1G TCIAP2336-5G
Propargyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Propargyl sulphide
Fórmula: C₆H₆S
Ponto de ebulição: 59°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00048109
Número CAS: 13702-09-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7b04f9e5e6a50504c6e22c3c7d900b5817ef5ec&vid=b06c461835133c5ceaea28162887f0b7f542b6d9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %