Print…
Propargyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dipropargylether
P2335-1G P2335-5G
TCIAP2335-1GEA 62 EUR
TCIAP2335-1G TCIAP2335-5G
Propargyl ether ≥98.0% (por GC)
Propargyl ether
Fórmula: C₆H₆O
Peso Molecular: 94.11 g/mol
Ponto de ebulição: 117°C
Ponto de Inflamação: 23°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00048108
Número CAS: 6921-27-3
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&vid=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %