Print…
(R)-(+)-Pulegone ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2331-5ML P2331-25ML
TCIAP2331-5MLEA 16 EUR
TCIAP2331-5ML TCIAP2331-25ML
(R)-(+)-Pulegone ≥85.0% (por GC)
(R)-(+)-Pulegone
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Ponto de ebulição: 217°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00063000
Número CAS: 89-82-7
EINECS: 201-943-2
Merck Index: 14,07937
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a11b0f5fc39d42c2cc0892ddccfcdeb080c9e6f&vid=7a11b0f5fc39d42c2cc0892ddccfcdeb080c9e6f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +27.0 deg (neat)