Print…
9-Phenyl-3,6-bis[4-(1-phenylbenzimidazol-2-yl)phenyl]carbazole ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
P2330-200MG P2330-1G
TCIAP2330-200MGEA 141 EUR
TCIAP2330-200MG TCIAP2330-1G
9-Phenyl-3,6-bis[4-(1-phenylbenzimidazol-2-yl)phenyl]carbazole ≥98.0% (por HPLC)
9-Phenyl-3,6-bis[4-(1-phenylbenzimidazol-2-yl)phenyl]carbazole
Fórmula: C₅₆H₃₇N₅
Ponto de Fusão: 209°C
Número MDL : MFCD31618148
Número CAS: 1258780-50-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=019935baa9444a90f87c5029f4e71d5c849e7c42&vid=019935baa9444a90f87c5029f4e71d5c849e7c42&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %