Print…
trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (trans,trans)-4-Propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
P2317-5G P2317-25G
TCIAP2317-5GEA 96 EUR
TCIAP2317-5G TCIAP2317-25G
trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl
Fórmula: C₁₇H₃₀
Peso Molecular: 234.43 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11045059
Número CAS: 116020-44-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C