Print…
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2312-5G P2312-25G
TCIAP2312-5GEA 19 EUR
TCIAP2312-5G TCIAP2312-25G
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide ≥96.0% (por GC)
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Fórmula: C₂₆H₂₇O₃P
Número MDL : MFCD01863675
Número CAS: 162881-26-7
EINECS: 423-340-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38fe9fbe9607efa807592d216753bf603a09bf47&vid=38fe9fbe9607efa807592d216753bf603a09bf47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C