Print…
5-Phenylisoxazole 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
P2309-1G P2309-5G
TCIAP2309-1GEA 54 EUR
TCIAP2309-1G TCIAP2309-5G
5-Phenylisoxazole 98,0 GC_ASSAY_METHOD
5-Phenylisoxazole
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de ebulição: 260°C
Ponto de Fusão: 22°C
Número MDL : MFCD00090038
Número CAS: 1006-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&vid=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %