Print…
1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Propylenediphosphonic acid
P2304-1G P2304-5G
TCIAP2304-1GEA 113 EUR
TCIAP2304-1G TCIAP2304-5G
1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,3-Propylenediphosphonic acid
Fórmula: C₃H₁₀O₆P₂
Peso Molecular: 204.06 g/mol
Número MDL : MFCD00050066
Número CAS: 4671-82-3
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b4da4f21093213909999e675d584f9dd8575b7d&vid=8b4da4f21093213909999e675d584f9dd8575b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 177.0 deg-C