Print…
Piperidine-2,4-dione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2296-200MG P2296-1G
TCIAP2296-200MGEA 19 EUR
TCIAP2296-200MG TCIAP2296-1G
Piperidine-2,4-dione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Piperidine-2,4-dione
Fórmula: C₅H₇NO₂
Número MDL : MFCD08704814
Número CAS: 50607-30-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C