Print…
Propyne ∼5% ∼1 mol/L em THF
Fornecedor: TCI
Perigo
P2295-500ML P2295-100ML
TCIAP2295-500MLEA 95 EUR
TCIAP2295-500ML TCIAP2295-100ML
Propyne ∼5% ∼1 mol/L em THF
Propyne
Fórmula: C₃H₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036235
Número CAS: 74-99-7
EINECS: 200-828-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Concentration (HNMR) 4.5 to 6.5 w/w%