Print…
Pentafluorophenyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2289-1G P2289-5G
TCIAP2289-1GEA 56 EUR
TCIAP2289-1G TCIAP2289-5G
Pentafluorophenyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Pentafluorophenyl methacrylate
Fórmula: C₁₀H₅F₅O₂
Ponto de Inflamação: 77°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042332
Número CAS: 13642-97-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a5a7613da4b58fd4401c67e84743c6eafc0b9f&vid=46a5a7613da4b58fd4401c67e84743c6eafc0b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %