Print…
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 7-Azaindazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
P2285-200MG P2285-1G
TCIAP2285-200MGEA 25 EUR
TCIAP2285-200MG TCIAP2285-1G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.12 g/mol
Ponto de ebulição: 120°C
Número MDL : MFCD05663981
Número CAS: 271-73-8
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C