Print…
1-Phenylisatin 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Phenylindoline-2,3-dione, 1-Phenylindoline-2,3-dione, N-Phenylisatin, N-Phenyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Phenyl-1H-indole-2,3-dione
P2279-5G P2279-25G
TCIAP2279-5GEA 134 EUR
TCIAP2279-5G TCIAP2279-25G
1-Phenylisatin 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Phenylisatin
Fórmula: C₁₄H₉NO₂
Peso Molecular: 223.23 g/mol
Ponto de ebulição: 404
Número MDL : MFCD00082681
Número CAS: 723-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a00675567d8e5991ebd28214b396a2cb8e2a08a&vid=6a00675567d8e5991ebd28214b396a2cb8e2a08a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C