Print…
N-(2-Pyridyl)thiourea ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P2272-5G P2272-25G
TCIAP2272-5GEA 83 EUR
TCIAP2272-5G TCIAP2272-25G
N-(2-Pyridyl)thiourea ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(2-Pyridyl)thiourea
Fórmula: C₆H₇N₃S
Número MDL : MFCD00041227
Número CAS: 14294-11-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=232075d64eb2ac6fd2a21733e958d2a9d6d0f6aa&vid=232075d64eb2ac6fd2a21733e958d2a9d6d0f6aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C