Print…
2-Phenylbenzoxazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2264-1G P2264-5G
TCIAP2264-1GEA 71 EUR
TCIAP2264-1G TCIAP2264-5G
2-Phenylbenzoxazole ≥98.0% (por GC)
2-Phenylbenzoxazole
Fórmula: C₁₃H₉NO
Número MDL : MFCD00012183
Número CAS: 833-50-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0897c9c625cf4ebc4bcb00bd2af065ffaa51aef0&vid=0897c9c625cf4ebc4bcb00bd2af065ffaa51aef0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C