Print…
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P2245-1G P2245-5G
TCIAP2245-1GEA 26 EUR
TCIAP2245-1G TCIAP2245-5G
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol ≥98.0% (por GC)
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 90°C
Número MDL : MFCD09955216
Número CAS: 22422-34-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5b774033f7c65dbb1d6f428bcc3374cd9cc1073&vid=a5b774033f7c65dbb1d6f428bcc3374cd9cc1073&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -11.0 deg (C=6.5, Toluene)