Print…
2-(1-Pyrazolyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2239-1G P2239-5G
TCIAP2239-1GEA 58 EUR
TCIAP2239-1G TCIAP2239-5G
2-(1-Pyrazolyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-(1-Pyrazolyl)pyridine
Fórmula: C₈H₇N₃
Número MDL : MFCD09033534
Número CAS: 25700-11-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a6e27aa92d99f8bf2eaeb7b8f1793eb4f32918&vid=87a6e27aa92d99f8bf2eaeb7b8f1793eb4f32918&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %