Print…
1-(2-Propynyl)piperazine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(Prop-2-yn-1-yl)piperazine, 1-Propargylpiperazine
P2228-200MG P2228-1G
TCIAP2228-200MGEA 89 EUR
TCIAP2228-200MG TCIAP2228-1G
1-(2-Propynyl)piperazine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-(2-Propynyl)piperazine
Fórmula: C₇H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 90°C
Número MDL : MFCD08445213
Número CAS: 52070-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=930b68c94f33ce38066b345cce6d8976aae54105&vid=930b68c94f33ce38066b345cce6d8976aae54105&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C