Print…
Picene ≥99.9% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
P2207-100MG P2207-500MG
TCIAP2207-100MGEA 161 EUR
TCIAP2207-100MG TCIAP2207-500MG
Picene ≥99.9% (por GC), purificado por sublimação
Picene
Fórmula: C₂₂H₁₄
Ponto de ebulição: 525°C
Ponto de Fusão: 366°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00215857
Número CAS: 213-46-7
EINECS: 205-918-7
Merck Index: 14,07396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ab20c9dcfb5b2baad7c8c86ba01b52878fe331a&vid=3ab20c9dcfb5b2baad7c8c86ba01b52878fe331a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.9 %