Print…
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phenyl (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamate, (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamic acid Phenyl ester, Phenyl (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
P2182-5G P2182-25G
TCIAP2182-5GEA 63 EUR
TCIAP2182-5G TCIAP2182-25G
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Fórmula: C13H13N3O4
Peso Molecular: 275.2600 g/mol
Número MDL : MFCD02947731
Número CAS: 89392-03-0
EINECS: 406-600-2
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=860ad6ce5cbc073e712625d3c243df7aaf4c88d5&vid=860ad6ce5cbc073e712625d3c243df7aaf4c88d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C