Print…
Piroctone olamine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P2178-1G P2178-5G
TCIAP2178-1GEA 52 EUR
TCIAP2178-1G TCIAP2178-5G
Piroctone olamine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Piroctone olamine
Fórmula: C₁₄H₂₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01690792
Número CAS: 68890-66-4
EINECS: 272-574-2
Merck Index: 14,07502
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad31ebac6fc05aad15a3f4696b0aef83ff9184ed&vid=ad31ebac6fc05aad15a3f4696b0aef83ff9184ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C