Print…
2-Propynylurea ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
P2171-200MG P2171-1G
TCIAP2171-200MGEA 46 EUR
TCIAP2171-200MG TCIAP2171-1G
2-Propynylurea ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
2-Propynylurea
Fórmula: C₄H₆N₂O
Número MDL : MFCD00052817
Número CAS: 5221-62-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6f4ead9cdf551fd57012435f0e8d2755feafdc1&vid=a6f4ead9cdf551fd57012435f0e8d2755feafdc1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C