Print…
(2-Phenylethyl)phosphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Phenethylphosphonic Acid
P2122-200MG P2122-1G
TCIAP2122-200MGEA 87 EUR
TCIAP2122-200MG TCIAP2122-1G
(2-Phenylethyl)phosphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(2-Phenylethyl)phosphonic acid
Fórmula: C₈H₁₁O₃P
Peso Molecular: 186.15 g/mol
Número MDL : MFCD00485102
Número CAS: 4672-30-4
EINECS: 225-120-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a498b76a37caa23ceaf1b66b725e58814bab0ad7&vid=a498b76a37caa23ceaf1b66b725e58814bab0ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C