Print…
Potassium trifluoroacetate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trifluoroacetic acid potassium salt, Potassium 2,2,2-trifluoroacetate
P2114-25G P2114-100G
TCIAP2114-25GEA 32 EUR
TCIAP2114-25G TCIAP2114-100G
Potassium trifluoroacetate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Potassium trifluoroacetate
Fórmula: C₂F₃KO₂
Número MDL : MFCD00013215
Número CAS: 2923-16-2
EINECS: 220-877-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34cfb94ade4999f0bdd31210b94555446049b3bb&vid=c9334f8fc0882f53b243cbff9ea144536813ba53&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C