Print…
N-(3-Pyridyl)pivalamide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P2109-5G P2109-25G
TCIAP2109-5GEA 37 EUR
TCIAP2109-5G TCIAP2109-25G
N-(3-Pyridyl)pivalamide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-(3-Pyridyl)pivalamide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Número MDL : MFCD00996243
Número CAS: 70298-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d380b26754c0f831b7595a965fc6068ede001731&vid=d380b26754c0f831b7595a965fc6068ede001731&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C